Få mere at vide
Hirschmann™ Opus™ Dispenser
Artikelnummer. 11692269
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11692269 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11692269 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9581010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23604.00 DKK
    17652.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 5951.37 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Dispenseres direkte fra reagensflasken ved hjælp af et motordrevet reagensrecirkulationssystem. Hirschmann Instruments™ Opus™ Dispenser giver ensartede resultater gennem elektronisk kontrol.
  • Elektronisk styring og dispensering af mængder
  • Et lysbeskyttelsesvindue til ventilblokken medfølger også i leveringsomfanget
  • TFT touchskærm med brugervenlig menu
  • Metodehukommelse til ni forskellige dispenseringsprocedurer med lagring af alle indstillinger
  • Seriel dispensering op til 9999 gange
  • Standard stepper funktion
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Fri rotation
  • Overlegne materialer og pålidelig stempeltætning, selv i tilfælde af problematiske medier
  • Brun glascylinder tilgængelig til lysfølsomme medier
  • USB og RS232 interface til pc-tilslutning
  • Mulighed for integration i automatiserede procedurer
Tekniske data
Nøjagtighed 0.6%
Produkttype Elektronisk flaskedispenser
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise TFT touchskærm
Inkluderer EU, USA, UK stiktype
Spænding 100 til 240 V