Få mere at vide
Hirschmann™ opus ™Titrator
Artikelnummer. 10657774
Skift visning
Volumen (metrisk) prøve:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) prøve Pakningsstørrelse
10657774 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10657774 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9582050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18973.50 DKK
    14354.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 4618.61 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Titreringsenhed med et reagensrecirkulationssystem til motordrevet titrering direkte fra reagensflasken.
  • Elektronisk styring og dispensering af mængder
  • Et lysbeskyttelsesvindue til ventilblokken medfølger også i leveringsomfanget
  • Titreringsimpuls udløst af motoren gør det muligt at opnå et dråbebrud fra 10μ L til præcisionsbestemmelse
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Fri rotation
  • TFT touchskærm med brugervenlig menu
  • Metodehukommelse til ni forskellige titreringsprocedurer med lagring af alle indstillinger
  • USB og RS232 interface til pc-tilslutning
  • Mulighed for integration i automatiserede procedurer
Tekniske data
Display Type TFT touchskærm
Volumen (metrisk) prøve 50 ml
Spænding 100 til 240 V