Få mere at vide
Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenser
Artikelnummer. 10752794
Skift visning
Spænding:
100 til 240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10752794 100 til 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10752794 Leverandør Hirschmann Instruments™ Leverandørnr. 9581020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23604.00 DKK
    17652.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 5951.37 DKK
    25% Slukket
På lager
Garanterer fremragende nøjagtighed under seriel dispensering. Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenseren er til motordrevet dispensering direkte fra reagensflasken.
  • Dispenser touch screen modul inkl. brun UV-beskyttelse
  • Med gevind A 45 mm, 3 adaptere, 1 dispenseringsenhed, 1 strømforsyning
  • Med reagensrecirkulationssystem
  • Overensstemmelse certificeret
  • Seriel og USB interface
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20 mL
Vise TFT touchskærm
Spænding 100 til 240 V