Få mere at vide
Optovin, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Reversible photoactive TRPA1 activator. Stimulates human TRPA1 channels in vitro and enables repeated photoactivation of motor behaviors in wild-type zebrafish (EC50 = 2 μM) and mice, in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Optovin |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 315.41 |
| Procent renhed | >99% |