Få mere at vide
Optovin, MedChemExpress
Beskrivelse
Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Optovin |
| CAS | 348575-88-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H13N3OS2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (117.31 mM) |
| SMIL | O=C1NC(S/C1=C\C2=C(C)N(C3=CC=CN=C3)C(C)=C2)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.41 |
| Formel vægt | 315.41 |
| Vis mere |