Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optochin disk
Emballagetype:
1 Patron/Pk.
5 Patroner/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc er til differentiering af Streptococcus pneumoniae .
Advarsler vedrørende bestilling:
5 μg. 50 diske/patron. 1 vogn/pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Optochin (ethylhydrocupreinhydrochlorid) |
| Koncentration | 5 μg |
| Produkttype | Optochin disk |
| Test Type | Mikrobiel differentiering |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Emballagetype | 5 Patroner/Pk. |
| Mængde | 50 diske/patron |
| Arter | Streptococcus pneumoniae |