Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optochin disk
Artikelnummer. 11429858
Skift visning
Emballagetype:
1 Patron/Pk.
5 Patroner/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Pakningsstørrelse
11429858 5 Patroner/Pk. Pakke med 250
11903842 1 Patron/Pk. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429858 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DD0001B
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc er til differentiering af Streptococcus pneumoniae .
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc er til differentiering af Streptococcus pneumoniae .
Advarsler vedrørende bestilling:
5 μg. 50 diske/patron. 1 vogn/pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Optochin (ethylhydrocupreinhydrochlorid)
Koncentration 5 μg
Produkttype Optochin disk
Test Type Mikrobiel differentiering
Materiale Paper (Papir)
Emballagetype 5 Patroner/Pk.
Mængde 50 diske/patron
Arter Streptococcus pneumoniae