Få mere at vide
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11984842
Mængde:
10.000 enheder
2000 U
Koncentration:
10 U/μ L
50 enheder/μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11984842
Brand: Fisher BioReagents BP80081
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...T^CTAG A...3'
3'...AGATC^T...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 4
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 50 - 100 %
  • Buffer 2: 50 - 100 %
  • Buffer 3: 20 - 50 %
  • Buffer 4: 100 %
  • Buffer 5: 0 - 20 %
Opbevaringsbuffer:
10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved °25 C), 100 mM KCl, 7 mM 2-mercaptoethanol, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (
v/v) glycerol Ligering og genspaltning:
Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter en 50 gange overfordøjelse med Xbal.
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
Der kræves mindst 5 enheder XbaI til fuldstændig fordøjelse af 1 g μagarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
Bemærkninger:
  • XbaI blokeres af overlappende dæmningsmethylering.
  • For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme.
Kompatible ender: BcuI, Eco130I, NheI,
XmaJI Methyleringseffekter:
Dam: Kan overlappe - blokeret
  • 5'...TCTAGm6A TC...3'
  • 3'...AGATC Tm6AG...5'
  • (Spaltningen er blokeret)
Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
CpG: Overlapper aldrig - ingen effekt
EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
EcoBI: Overlapper aldrig - ingen effekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10X OPTIZYME™ Buffer 4
Inkubator temperatur 37 °C
pH 7.4
Til brug med (applikation) Angiver ligeringseffektivitet af DNA-fragmenter genereret ved fordøjelse med restriktionsenzymet
Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 100 mM KCl, 7 mM 2-mercaptoethano, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
Mængde 2000 U
Klip websted T.CTAGA
Produkttype XbaI
Form Væske