Få mere at vide
OPTIZYME™ T4 DNA polymerase, Fisher BioReagents™
Description
OPTIZYME™ T4 DNA Pol er en skabelonafhængig DNA-polymerase, der katalyserer 5'-> 3'-syntese fra primet enkeltstrenget DNA.
Applikationer og funktioner:
- OPTIZYME T4 DNA-polymerase skaber stumpe DNA-ender ved at udfylde 5'-udhæng og/eller fjerne 3'-udhæng
- Oprettelse af stumpe PCR-produkter med 3'-dA udhæng
- Oligonukleotid-styret stedspecifik mutagenese
- Syntese af mærkede DNA-prober (ved erstatningsreaktion)
- Ligeringsuafhængig kloning af PCR-produkter
- Aktiv i buffere til OPTIZYME restriktionsenzymer, reverse transkriptaser og T4 DNA ligase
- 3'-> 5' exonukleaseaktivitet
- Mangler 5'-> 3' exonukleaseaktivitet
Leveres med:
5X OPTIZYME T4 DNA Pol-buffer: 335 mM Tris-HCl (pH 8,8 ved 25 °C), 33 mM MgCl2 , 5 mM DTT, 84 mM (NH 4 ) 2 SO 4
Kilde: E. Coli celler med et klonet gen 43 af bakteriofag T4
Kvalitetskontrol:
Endodeoxyribonuklease-fri
Spécification
Spécification
| Koncentration | 5 U/μl |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7.5 |
| Til brug med (applikation) | Syntese af mærkede DNA-prober, dannelse af stumpe PCR-produkter med 3'-dA-udhæng, ligeringsuafhængig kloning af PCR-produkter, restriktionsenzymer, reverse transkriptaser og T4 DNA ligase |
| Opbevaringsbuffer | OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335 mM (8,8 pH ved 25 °C), MgCl2 33 mM, DTT 5 mM, (NH4)2SO4 84 mM |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Kilde | E. coli-celler med et klonet gen 43 af bakteriofag T4 |
| Mængde | 100 U |
| Produkttype | T4 DNA polymerase |
| Form | Væske |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.