Få mere at vide
OPTIZYME™ SmåI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11944852
Mængde:
1200 U
5000 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11944852
Brand: Fisher BioReagents BP80111
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...CCC^GG G...3'
3'...GGG^CC C...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 4
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 30 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 50 - 100 %
  • Buffer 2: 0 - 20 %
  • Buffer 3: 0 - 20 %
  • Buffer 4: 100 %
  • Buffer 5: 0 - 20 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 90 % af pUC19-DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Smal.
  • Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Der kræves mindst 5 enheder Smal til fuldstændig fordøjelse af 1 μg agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
  • Bemærkninger:
    • Inkubation ved 37 °C resulterer i 50 % aktivitet. Smal har en halveringstid på 15 minutter ved 37 °C.
    • Inkubation ved 25 °C resulterer i 100 % aktivitet.
    • SmaI har brug for K+ for at arbejde for aktivitet.
    Methyleringseffekter:
    Dæmning: Overlapper aldrig - ingen effekt
    Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
    CpG: Overlapper fuldstændigt - blokeret
    • CCCGGG
  • (Spaltning blokeret)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 10X OPTIZYME™ Buffer 4
    Inkubator temperatur 30 °C
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >90 % af pUC19 DNA-fragmenter kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Smal
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Mængde 1200 U
    Klip websted CCC.GGG
    Produkttype SmaI
    Form Væske