Få mere at vide
OPTIZYME™ NsiI (Mph1103I) Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11974812
Skift visning
Mængde:
1000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11974812 1000 U Hver
1 options
Artikelnummer. 11974812 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80581
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...ATGCA^T...3'
3'...T^ACGT A...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 5
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCI og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1:0– 20 %
  • Buffer 2: 50 - 100 %
  • Buffer 3: 20 - 50 %
  • Buffer 4: 50 - 100 %
  • Buffer 5: 100 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 200 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Nsil.
  • Kompatible ender: Alw21I, PstI, SdaI, SduI
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Kan overlappe - effekt ikke bestemt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50 % glycerin, 1 til 2,5 % kaliumchlorid
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >90 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Not I
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,4 ved 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 1000 U
    Klip websted ATGCA.T
    Produkttype NsiI
    Form Væske