Få mere at vide
OPTIZYME™ ikke jeg, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
5'...GC^GGCCG C...3'
3'...CGCCGG^C G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1X OPTIZYME Buffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCI og 0,1 mg/ml BSA.
- Inkuber ved 37 °C.
3 enzymaktivitet i OPTIZYME buffere
- Buffer 1: 0 - 20 %
- Buffer 2: 20 - 50 %
- Buffer 3: 100 %
- Buffer 4: 0 - 20 %
- Buffer 5: 20 - 50 %
20 mM Tris-HCl (pH 7,8 ved 25 °C), 100 mM NaCI, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA og 50% (v/v) glycerol.
Ligering og genudspaltning:
Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter en 50 gange overfordøjelse med NotI.
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
Der kræves mindst 5 enheder af NotI til fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
Kompatible ender: Bsp120I, CfrI, Eco52I.
Methyleringseffekter:
Dam: overlapper aldrig - ingen effekt.
Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt.
CpG: overlapper fuldstændigt - blokeret.
- GCGGCCGC
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Komponenter | 25 til 50 % vand,> 50% Glycerin |
| pH | 7.4 |
| Til brug med (applikation) | >90 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Not I |
| Opbevaringsbuffer | 20 mM Tris HCI (pH 7,8 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton™ X-100 , 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol |
| Indhold og opbevaring | Hold beholderen tæt lukket |
| Mængde | 1000 U |
| Klip websted | GC.GGCCGC |
| Produkttype | Ikke jeg |
| Form | Væske |