Få mere at vide
OPTIZYME™ HpaII, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11974792
Skift visning
Mængde:
1000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11974792 1000 U Hver
1 options
Artikelnummer. 11974792 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80321
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...C^CG G...3'
3'...GGC^C...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 4
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 50 - 100 %
  • Buffer 2: 50 - 100 %
  • Buffer 3: 0 - 20 %
  • Buffer 4: 100 %
  • Buffer 5: 20 - 50 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med HpaII.
  • Kompatible ender: Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: Overlapper fuldstændigt - blokeret
    • CCGG
  • (Spaltningen er blokeret)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50% Glycerin
    Inkubator temperatur 37 °C
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med HaeIII
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 1000 U
    Klip websted C.CGG
    Produkttype HpaII
    Form Væske