Få mere at vide
OPTIZYME™ HinfI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11994802
Skift visning
Mængde:
2000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994802 2000 U Hver
1 options
Artikelnummer. 11994802 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80511
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...G^ANT C...3'
3'...CTNA^G...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 5
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCI og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 0 - 20 %
  • Buffer 2: 20 - 50 %
  • Buffer 3: 50 - 100 %
  • Buffer 4: 50 - 100 %
  • Buffer 5: 100 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med HinfI.
  • Kompatible ender: G^AWTC– PfeI
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: Kan overlappe - spaltning svækket
    • 5'...GANTm5C G...3'
  • 3'...CTNA Gm5C...5'
  • (Spaltningen er nedsat)
    • 5'...m5C GANTm5C G...3'
  • 3'... Gm5CTNA Gm5C...5'
  • (Spaltningen er nedsat)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Kan overlappe - blokeret
    • 5'...TGm6ANTC(N) 5 TGCT...3'
  • 3'...AC TNAG(N) 5 m6ACGA...5'
  • (Spaltningen er blokeret)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50% Glycerin
    Inkubator temperatur 37 °C
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med HaeIII
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 2000 U
    Klip websted G.ANTC
    Produkttype HinfI
    Form Væske