Få mere at vide
OPTIZYME™ ClaI (Bsu15I), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11914792
Skift visning
Mængde:
2500 enheder
600 U
Koncentration:
10 U/μ L
10 U/μl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration unitSize
11914792 600 U 10 U/μ L Hver
11904792 2500 enheder 10 U/μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914792 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80241
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...AT^CGA T...3'
3'...TAGC^T A...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 4
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 20 - 50 %
  • Buffer 2: 20 - 50 %
  • Buffer 3: 20 - 50 %
  • Buffer 4: 100 %
  • Buffer 5: 20 - 50 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8,0 ved 25 °C), 50 mM KCI, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycero
l
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med ClaI.
  • Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Der kræves mindst 5 enheder ClaI til fuldstændig fordøjelse af 1 μg agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
  • Bemærk:
    • ClaI er blokeret af overlappende dæmningsmethylering. For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme.
  • Kompatible ender: Bsp119I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Kan overlappe - blokeret
    • 5'...ATCGm6A TC...3'
  • 3'...TAGC Tm6AG...5'
  • (Spaltningen er blokeret)
  • Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: Overlapper fuldstændigt - blokeret
    • 5'...ATCGAT...3'
  • (Spaltningen er blokeret)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Kan overlappe - effekt ikke bestemt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter >50 % vand, 25 til 50 % glycerin
    Inkubator temperatur 37 °C
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med Cfr9I
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 8 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 600 U
    Klip websted AT.CGAT
    Produkttype ClaI (Bsu15I)
    Form Væske