Få mere at vide
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11984852
Skift visning
Mængde:
1000 enheder
2500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11984852 2500 U Hver
11964852 1000 enheder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984852 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80145
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...A^GATC T...3'
3'...TCTAG^A...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 3
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 0 - 20 %
  • Buffer 2: 20 - 50 %
  • Buffer 3: 100 %
  • Buffer 4: 0 - 20 %
  • Buffer 5: 50 - 100 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8,2 ved 25 °C), 200 mM KCI, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95% af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter en 50 gange overfordøjelse med BglII.
  • Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Der kræves mindst 5 enheder BglII til fuldstændig fordøjelse af 1 μg agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
  • Kompatible ender: BamHI, BclI, Bsp143I, MboI, PsuI
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Overlapper fuldstændigt - ingen effekt
    • AGm6ATCT
  • (Ingen effekt på spaltning)
  • Dcm: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • CpG: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Kan overlappe - spaltning forringet
    • 5'...TGm6AGATCT(N) 3 TGCT...3'
  • 3'...AC TCTAGA(N) 3 m6ACGA...5'
  • (Spaltningen er nedsat)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50% glycerin, 1 til 2,5% natriumchlorid
    Inkubator temperatur 37 °C
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med BglII
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 8,2 ved 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 2500 U
    Klip websted A.GATCT
    Produkttype BglII
    Form Væske