Få mere at vide
OPTIZYME™ BglI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11954802
Skift visning
Mængde:
2000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11954802 2000 U Hver
1 options
Artikelnummer. 11954802 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80461
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...GCCNNNN^NGG C...3'
3'...CGGN^NNNNCC G...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 3
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 0 - 20 %
  • Buffer 2: 50 - 100 %
  • Buffer 3: 100 %
  • Buffer 4: 0 - 20 %
  • Buffer 5: 100 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Mere end 95% af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med BglI.
  • Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Der kræves mindst 5 enheder BglI til fuldstændig fordøjelse af 1 μg agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer.
  • Methyleringseffekter:
  • Dam: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • Dcm: Kan overlappe - ingen effekt
    • 5'...GCm5CW GGNNGGC...3'
  • 3'...CG GWm5CCNNCCG...5'
  • (Ingen effekt på spaltning)
  • CpG: Kan overlappe - spaltning svækket
    • 5'...GCm5C G(N) 3 m5C GGC...3'
  • 3'...CG Gm5C(N) 3 Gm5CCG...5'
  • (Ingen effekt på spaltning)
    • 5'...GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'...CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (Spaltningen er nedsat)
    • 5'...m5C GCC(N) 5 GGm5C G...3'
  • 3'... Gm5CGG(N) 5 CC Gm5C...5'
  • (Spaltningen er nedsat)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50% Glycerin
    Inkubator temperatur 37 °C
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med BglI
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,5 ved 25 °C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 2000 U
    Klip websted GCCNNNN.NGGC
    Produkttype BglI
    Form Væske