Få mere at vide
OPTIZYME™ AloI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11994822
Skift visning
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994822 100 U Hver
1 options
Artikelnummer. 11994822 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80751
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5'...^ 7 (N) GAAC (N) 6 TCC (N) 12-13 ^...3'
3'...^ 12-13 (N) CTTG (N) 6 AGG (N) 7 ^...5'
Leveres med: 10X OPTIZYME Buffer 5
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X OPTIZYME Buffer 5: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCI og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 30 °C
Enzymaktivitet i OPTIZYME buffere:
  • Buffer 1: 0 - 20 %
  • Buffer 2: 0 - 20 %
  • Buffer 3: 0 - 20 %
  • Buffer 4: 20 - 50 %
  • Buffer 5: 100 %
Opbevaringsbuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
  • Ligering og genspaltning:
  • Ca. 70 % af DNA-fragmenterne kan ligeres, og mere end 80 % af disse kan genskæres efter 10 gange overfordøjelse med AloI.
  • Bemærkninger:
    • Inkubation ved 37 °C resulterer i 20 % aktivitet.
    • AloI producerer dobbeltstrengede snit på begge sider fra det afbrudte genkendelsessted. Dens unikke egenskab er et degenereret spaltningspunkt på 3-siden af genkendelsessekvensen (12 eller 13 nukleotider væk).
    • Tilstedeværelsen af S-adenosylmethionin i reaktionsblandingen resulterer i ufuldstændig spaltning med AloI.
    • Mere end 10 gange overfordøjelse med AloI kan resultere i stjerneaktivitet.
    • AloI kan forblive forbundet med det spaltede DNA. Dette kan forårsage DNA-båndskifte under elektroforese. For at undgå atypiske DNA-båndmønstre skal du bruge 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning til prøveforberedelse eller opvarm det fordøjede DNA i nærvær af SDS før elektroforese.
    Methyleringseffekter:
    Dam: Kan overlappe - effekt ikke bestemt
    • 5'...GAAC(N) 4 Gm6A TCC...3'
  • 3'...CTTG(N) 4 C Tm6AGG...5'
  • (Spaltningseffekt ikke bestemt)
  • Dcm: Kan overlappe - ingen effekt
    • 5'...GAAC(N) 6 TCm5CW GG...3'
  • 3'...CTTG(N) 6 AG GWm5CC...5'
  • (Ingen effekt på spaltning)
  • CpG: Kan overlappe - spaltning svækket
    • 5'...m5C GAAC(N) 6 TCC...3'
  • 3'... Gm5CTTG(N) 6 AGG...5'
  • (Spaltningen er blokeret)
    • 5'...GAAC(N) 6 TCm5C G...3'
  • 3'...CTTG(N) 6 AG Gm5C...5'
  • (Ingen effekt på spaltning)
    • 5'...GAAm5C G(N) 5 TCC...3'
  • 3'...CTT Gm5C(N) 5 AGG...5'
  • (Ingen effekt på spaltning)
  • EcoKI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: Overlapper aldrig - ingen effekt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 1 til 3 U/μ L
    Komponenter 25 til 50 % vand,> 50% Glycerin
    Inkubator temperatur 30 °C
    pH 7.4
    Til brug med (applikation) >95 % af DNA-fragmenterne kan ligeres og genskæres efter 50 gange overfordøjelse med AloI
    Opbevaringsbuffer 10 mM Tris HCI (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % glycerol
    Indhold og opbevaring Hold beholderen tæt lukket
    Mængde 100 U
    Klip websted (7/12)GAAC(N)6TCC(12/7)
    Produkttype AloI
    Form Væske