Få mere at vide
OPTIZYME™ 10X Buffer Sau3AI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11954862
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11954862 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11954862 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80911
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1X Buffer Composition:
33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sau3AI
Fysisk form Liquid
Mængde 1 ml
Formulering 33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA, 0.02% Triton™ X-100