Få mere at vide
OPTIZYME™ 10X Buffer KpnI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11994862
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11994862 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11994862 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80941
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10X Buffer KpnI
Fysisk form Liquid
Mængde 1 ml
Formulering 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, Triton™ X 100 0.02%, 0.1mg/mL BSA