Få mere at vide
OPTIZYME™ 10X Buffer BamHI, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11944862
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11944862 5 x 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11944862 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP80891
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl , 0.02 % Triton X-100, 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer BamHI
Fysisk form Liquid
Mængde 5 x 1 ml
Formulering 10mM Tris HCl (pH 8 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02 % Triton™ X-100, 0.1mg/mL BSA