Beskrivelse
- Server op til 145 gæster effektivt med denne brugervenlige 2-rullede kerneløse toiletpapirholder.
- Fyld op sjældnere og reducerer papirmangel, da denne tubeløse toiletpapirdispenser rummer 3 gange så meget papir som konventionelle systemer.
- Reducer spild med kerneløst toiletpapir, som ikke har kerner eller wraps.
- Vælg mellem et bredt udvalg af Tork OptiServe™ Coreless dispensere for at imødekomme forskellige behov i toilettet, så du kan bruge coreless refills over hele faciliteten.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kerneløs dobbelt rulle badeværelsesservietservietdispenser |
| Farve | Sort |
| Alternativt varenummer | 7322540898194 |
| Holder | Toiletpapir |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 2 |
| Produkt stil | Hængslet låg |
| Model- | Horisontalt |