Få mere at vide
Gibco™ OptiPRO™ SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076129
Mængde:
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
Artikelnummer. 10569520
Brand: Gibco™ 12309050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OptiPRO™ SFM
OptiPRO™ SFM er et serumfrit, animalsk oprindelsesfrit dyrkningsmedium designet til vækst af flere nyre-afledte cellelinjer, herunder MDBK, MDCK, PK-15 og VERO til virus eller rekombinant proteinproduktion. Desuden OptiPRO™ SFM har med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7. Gibco™ OptiPRO™ SFM funktioner:
  • Serumfri, animalsk oprindelsesfri formulering med lavt proteinindhold
  • Direkte tilpasning til mange populære cellelinjer
Serumfri, animalsk oprindelsesfri formulering med lavt proteinindhold
Gibco™ OptiPRO™ SFM er formuleret med en meget lav proteinkoncentration (< 10μ g/mL), hvilket muliggør lettere oprensning af dit rekombinante protein.
Direkte tilpasning til mange populære cellelinjer
Gibco™ OptiPRO™ SFM er designet til vækst af nyre-afledte cellelinjer såsom MDCK, MDBK, VERO og PK-15. Desuden OptiPRO™ SFM har med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7, hvilket giver dig mulighed for at vælge et enkelt medium til flere cellelinjer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ OptiPRO™ SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Thymidin, Hypoxanthin
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Flaske(r)
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Adhærent cellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.