Få mere at vide
Corning™ LSE™ Valgfrit hoved
Artikelnummer. 11981981 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Holder:
12 x 1,5 til 2 ml rør
2 x 50 ml rør
4 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11981981 2 x 50 ml rør Hver
11961981 12 x 1,5 til 2 ml rør Hver
11971981 4 x 15 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11981981 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    700.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.47 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Til brug med forskellige størrelser rør.
Dette er et valgfrit hoved til rør, holdt vandret, til brug med Corning™ LSE™ Vortex mixer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 2 x 50 ml rør
Produkttype Valgfrit hoved
Til brug med (udstyr) Corning™ LSE™ Vortex mixer