Få mere at vide
Corning™ LSE™ Valgfrit hoved
Artikelnummer. 11971981 Shop alle Corning produkter
Holder:
12 x 1,5 til 2 ml rør
2 x 50 ml rør
4 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11971981
Brand: Corning™ 480106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige størrelser rør.
Dette er et valgfrit hoved til rør, holdt vandret, til brug med Corning™ LSE™ Vortex mixer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 4 x 15 ml rør
Produkttype Valgfrit hoved
Til brug med (udstyr) Corning™ LSE™ Vortex mixer