Få mere at vide
Corning™ LSE™ Valgfrit hoved
Shop alle Corning produkter
Holder:
12 x 1,5 til 2 ml rør
2 x 50 ml rør
4 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dette er et valgfrit hoved til rør, holdt vandret, til brug med Corning™ LSE™ Vortex mixer.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 12 x 1,5 til 2 ml rør |
| Produkttype | Valgfrit hoved |
| Til brug med (udstyr) | Corning™ LSE™ Vortex mixer |