Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Mulighed V Laboklav 25, Støvsuger
Beskrivelse
- Permanent eller fraktioneret forvakuum for optimal luftfjernelse
- Sikker indtrængen af damp i sterilisationsgenstande, der er svære at ventilere
- Reproducerbar sterilisering resulterer i overensstemmelse med DIN 58951-2
- Tørringsvakuum for effektiv eftertørring af pakkede varer
- Kondensat fjernes pålideligt fra emballagen
- Undgår behovet for ekstra overførsel til et tørreskab
- Egnet til faste, fugtige eller pakkede varer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Autoklaver, Laboklav 25, Laboklav ECO |
| Model- | Mulighed V Laboklav 25 og ECO |
| Produkttype | Autoklavevakuum |