Få mere at vide
Optimeringsløsning, Elementer - Mg,Cu,Rh,Cd,In,Ba,Ce,Pb,U for ICP 0,01 mg/L, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Optimising Solution (9 Elements) |
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.01 mg/L |
| FN nummer | 1760 |
| Type | Optimering af løsning |
| Element | Mg, Al, Cr, Mn, Cu, Rh, I, Cd, Ce, Pb, Th, Ba |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Mængde | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Optimising Solution - 0,01mg/l each of; Mg ; Cu ; Rh ; Cd ; In ; Ba ; ,Ce ; Pb ; U in HNO
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copperdinitrate, indium(III) nitrate, pentahydrate, cadmium nitrate, rhodium trichlori