Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 12412840 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12412840 30 m Hver
12422840 60 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12412840 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 725850.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til Ion Trap og Quadrupole MS-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ XLB
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C til 360 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver