Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Kapillærsøjle
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 12482840 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12482840 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10296461 | 25 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10439551 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10184981 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10092971 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10630342 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10013001 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10709804 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 12472840 | 30 m | 0.53 mm | 2μ m | Hver |
| 10620152 | 50 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10506161 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10206371 | 50 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10737472 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10670912 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10062971 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12482840
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
726549.25
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Analyse af vandige opløsninger, Vandige opløsninger |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| USP type | G16 |
| Stationær fase | Optima™ VOKS |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | 240 °C til 250 °C |