Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10620152 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Unit Size:
Hver
Product Code. 10620152
Brand: Macherey-Nagel™ 726600.50
Only null left
Specifications
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ VOKS
USP type G16
Til brug med (applikation) Analyse af vandige opløsninger, Vandige opløsninger
Temperaturområde 240 °C til 250 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 50 m
Mængde 1 hver