Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10296461 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10296461 25 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10439551 25 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10184981 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12482840 25 m 0.53 mm 1μ m Hver
10092971 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10630342 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10013001 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10709804 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
12472840 30 m 0.53 mm 2μ m Hver
10620152 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10506161 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10206371 50 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10737472 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10670912 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10062971 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10296461 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726600.25
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af vandige opløsninger, Vandige opløsninger
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.4 mm
USP type G16
Stationær fase Optima™ VOKS
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Temperaturområde (metrisk) 240 °C til 250 °C