Få mere at vide
Grant Instruments™ TC120 Series Heated Circulating Bath
Kapacitet (metrisk):
5 L
12 L
18 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stability ±0.05ºC.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (TClamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
- Integral pump for external circulation
- Visual alarm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Certificeringer/compliance | DIN 12876 |
| Flowhastighed | 16 L/min. |
| Temperaturområde | Ambient +5° to 99°C |
| Ekstern Cirkulation | Yes |
| Inkluderer | TC120 Heated Circulator and P18 Bath |
| Maks. Tryk | 210 mbar |
| Bredde (metrisk) | 340 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 155 mm |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Vis mere |