Få mere at vide
Grant Instruments™ Optima™ TFX200-serien digitalt opvarmet cirkulationsbad
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Temperaturområde:
-15 °C til +200 °C
0 °C til 200 °C
Materiale:
Rustfri ståltank
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuldfarve QVGA TFT-skærm, der tydeligt viser faktiske og indstillede temperaturer, pumpehastighed og tydelige statusikoner
- TXSEP og TXPEP eksterne prober til overvågning og styring af temperatur på fjernbelastninger
- Intuitive skærmikoner og menuer muliggør hurtig og præcis opsætning
- USB interface tillader tilslutning til pc eller bærbar computer til programmering eller datalogning
- Let at konfigurere automatisk temperaturprofilering og kontrolfunktioner
- TXF200 kan gemme op til 10 programmer indeholdende 100 segmenter
- Kraftig integreret pumpe med flertrins variabel flowhastighed, maksimal flow 23L/min
- Topunkts brugerkalibrering for optimal nøjagtighed
- Justerbar overtemperaturudkobling Variable høj- og lavtemperaturalarmindstillinger - konfigurerbar til at skifte et relæ
- Valgfri Labwise™ PC-software til programopsætning, datalogning og real-time grafer
- Maksimalt køle-/varmeområde (afhængig af tankstørrelse): omgivende +5 til 99 °C med plastik (P) beholder, eller -15° til 200 °C med rustfrit stål (ST ) tank
- Stabilitet± 0,01 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 38 l |
| Flowhastighed | 22 l/min. |
| Temperaturområde | -15 °C til +200 °C |
| Inkluderer | USB og RS232 kommunikationsgrænseflade |
| Materiale | Rustfri ståltank |
| Maks. Tryk | 530 mbar |
| Model- | TXF200-ST38 |
| Temperaturstabilitet | ±0,01 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 733 x 338 x 260 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 200 mm |
| Vis mere |