Få mere at vide
Grant Instruments™ Optima™ TFX200-serien digitalt opvarmet cirkulationsbad
Artikelnummer. 12707859
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Temperaturområde:
-15 °C til +200 °C
0 °C til 200 °C
Materiale:
Rustfri ståltank
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Temperaturområde Materiale unitSize
12707859 26 l 535 x 340 x 270 mm -15 °C til +200 °C Rustfri ståltank Hver
12777849 5 l 335 x 187 x 215 mm 0 °C til 200 °C Rustfri ståltank Hver
12787849 12 l 332 x 360 x 215 mm 0 °C til 200 °C Rustfri ståltank Hver
12717859 38 l 733 x 338 x 260 mm -15 °C til +200 °C Rustfri ståltank Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12707859 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. TXF200ST26
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver enestående ydeevne til applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol op til et maksimum på 200 °C. Give Optima™ TFX200-seriens digitale opvarmede cirkulerende bad indeholder intelligent kontrol Optimisation™ (ICO) til adaptiv intelligent PID-temperaturstyring og inkluderer en kraftig integreret pumpe.
  • Fuldfarve QVGA TFT-skærm, der tydeligt viser faktiske og indstillede temperaturer, pumpehastighed og tydelige statusikoner
  • TXSEP og TXPEP eksterne prober til overvågning og styring af temperatur på fjernbelastninger
  • Intuitive skærmikoner og menuer muliggør hurtig og præcis opsætning
  • USB interface tillader tilslutning til pc eller bærbar computer til programmering eller datalogning
  • Let at konfigurere automatisk temperaturprofilering og kontrolfunktioner
  • TXF200 kan gemme op til 10 programmer indeholdende 100 segmenter
  • Kraftig integreret pumpe med flertrins variabel flowhastighed, maksimal flow 23L/min
  • Topunkts brugerkalibrering for optimal nøjagtighed
  • Justerbar overtemperaturudkobling Variable høj- og lavtemperaturalarmindstillinger - konfigurerbar til at skifte et relæ
  • Valgfri Labwise™ PC-software til programopsætning, datalogning og real-time grafer
  • Maksimalt køle-/varmeområde (afhængig af tankstørrelse): omgivende +5 til 99 °C med plastik (P) beholder, eller -15° til 200 °C med rustfrit stål (ST ) tank
  • Stabilitet± 0,01 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 26 l
Flowhastighed 22 l/min.
Temperaturområde -15 °C til +200 °C
Inkluderer USB og RS232 kommunikationsgrænseflade
Materiale Rustfri ståltank
Maks. Tryk 530 mbar
Model- TXF200-ST26
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 535 x 340 x 270 mm
Bredde (metrisk) interiør 200 mm
Højde (metrisk) 270 mm
Dybde (metrisk) interiør 300 mm
Spænding 120/230 V
Watt 1840 w
Frekvens 50/60 Hz