Få mere at vide
Grant Instruments™ Optima™ Kølecirkulerende badesæt
Artikelnummer. 12777859
Skift visning
Spænding:
120/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12777859 120/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12777859 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. LTC4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72430.00 DKK
    67664.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 4765.41 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Giver enestående ydeevne til rutinemæssige og sofistikerede applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol i området -30 til 100 °C. Grant Instruments™ Optima™ Kølecirkulerende Bath Kit inkluderer TX150 varmecirkulatoren og en R4 tank/køleenhed, komplet med isolerede slanger og clips til at danne et system klar til brug.
  • Kraftig pumpe til ekstern cirkulation, maksimalt flow 18 L/min, maksimalt tryk 310 mbar
  • Fuld farve QVGA TFT-skærm
  • Sætpunkt plus tre justerbare forudindstillede temperaturværdier
  • Timerfunktion til reaktionstid, 99 timer, 59 minutter, med hørbar alarm og varmestyring
  • Sikkerhedsfunktion til valg af væske justerer til temperaturområde eller varmelegeme
  • Fejlindikator display
  • Programmerbart relæ
  • To-punkts brugergenkalibrering af interne og eksterne prober (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-justering for optimal isotermisk ydeevne
  • Kan programmeres til at tænde og slukke for kølingen under et varme- og køleprogram
  • Hukommelseskapacitet til et program på op til 30 segmenter
  • Valg af sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk
  • Lav væskebeskyttelse med svømmerafbryder
  • Justerbar overtemperaturudskæring
  • Praktisk tilbehørsklemme tilgængelig til montering på fartøjer
  • Stabilitet± 0,1 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sættet inkluderer TX150 varmecirkulator og R4 tank/køleenhed
Kapacitet (metrisk) 20 L
Temperaturområde -30 °C til +100 °C
Spænding 120/230 V