Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ R d-3 Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10022861 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
20 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10022861 20 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10022861 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726410.20
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til MSD- og PND-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase Optima™ d-3
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C til 360 °C
Længde (metrisk) 20 m
Mængde 1 hver