Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ FFAP |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC), Gratis carboxylsyrer |
| Temperaturområde | 240 °C til 250 °C |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |