Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10699951 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,35μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10699951 30 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10216371 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
10368301 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10600152 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10698991 25 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
10194981 30 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10690142 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10358301 50 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
10256941 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10689951 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10256271 60 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10040462 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10699951 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726481.30
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til MSD- og PND-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ d-6
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,35μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver