Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,35μ m
1μ m
Unit Size:
Hver
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til MSD- og PND-detektorer |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | Optima™ d-6 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Mængde | 1 hver |