Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10256271 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,35μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10256271
Brand: Macherey-Nagel™ 726481.60
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til MSD- og PND-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ d-6
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,35μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver