Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til MSD- og PND-detektorer |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | Optima™ d-6 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Mængde | 1 hver |