Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Kapillærsøjler til GC
Artikelnummer. 10012911 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Artikelnummer. 10012911
Brand: Macherey-Nagel™ 726442.60
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til MSD- og PND-detektorer. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Kapillærsøjler til GC er polysiloxanfasesøjler med autoselektiv polaritet. Analytter bestemmer fasens polaritet. Fås i en række diametre, længder og filmtykkelser.
Polysiloxanfase med autoselektiv polaritet er ideel til MSD- og PND-detektorer i gaskromatografi.
  • Mellem polær fase uden CN-grupper er unik fra Macherey-Nagel. —Ingen lignende faser
  • Analytter bestemmer fasens polaritet, et sted mellem det upolære OPTIMA™ 5 til midtpolen OPTIMA™ 1701
  • Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
  • Maksimale temperaturer:
    • For søjler med 0,–1 0,32 mm °ID: 340 C for isotermiske °operationer, 360 C for korte isotermer i et temperaturprogram
    • For søjler med 0,53 mm ID: °320 C for isotermiske operationer, °340 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til MSD- og PND-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ d-3
USP type G49
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C til 360 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver