Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 LB GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 624 LB |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 280 °C til 300 °C |
| Filmtykkelse | 1.8μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Mængde | 1 hver |