Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012312 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
1.4μ m
1.8μ m
Diameter (metrisk):
0.4 mm
0.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10209891
Brand: Macherey-Nagel™ 726787.30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til miljøanalyser. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC kapillærsøjler er højtydende søjler med mellempolær fase af 6 % cyanopropyl-phenyl og 94 % dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi. Fås i en række diametre, længder og filmtykkelser.
Medium polær fase sammensat af 6% cyanopropyl-phenyl / 94% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
  • Anbefales til miljøanalyser
  • Lignende faser: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
  • Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
  • Maksimal temperatur °280 C for isotermisk drift, °300 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 624
USP type G43
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 280 °C til 300 °C
Filmtykkelse 1.8μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver