Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
1.4μ m
1.8μ m
Diameter (metrisk):
0.4 mm
0.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Medium polær fase sammensat af 6% cyanopropyl-phenyl / 94% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
- Anbefales til miljøanalyser
- Lignende faser: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
- Maksimal temperatur °280 C for isotermisk drift, °300 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 624 |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 280 °C til 300 °C |
| Filmtykkelse | 1.4μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Mængde | 1 hver |