Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012311 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1.1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10431092
Brand: Macherey-Nagel™ 726785.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 624
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 280 °C til 300 °C
Filmtykkelse 1.4μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver