Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Ydeevne GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10459551 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 50
Artikelnummer. 10459551
Brand: Macherey-Nagel™ 726316.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type Højtydende GC-kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 5
USP type G27
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver