Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Ydeevne GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10421472 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 50
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse unitSize
10421472 10 m 0,1μ m Hver
10368351 15 m 0,1μ m Hver
10629961 15 m 0,25μ m Hver
10516161 15 m 1μ m Hver
10194701 15 m 5μ m Pakke med 15
12897361 15 m 5μ m Hver
10266321 25 m 0,1μ m Hver
10556861 25 m 0,35μ m Hver
10236421 25 m 0,25μ m Hver
10459551 25 m 0,5μ m Hver
10490312 25 m 1μ m Hver
10577041 25 m 3μ m Hver
10104711 25 m 5μ m Hver
10378351 30 m 0,1μ m Hver
10195031 30 m 0,25μ m Hver
10728432 30 m 0,35μ m Hver
10053001 30 m 0,5μ m Hver
10680912 30 m 1μ m Hver
10776132 30 m 3μ m Hver
10134941 50 m 0,1μ m Hver
10308171 30 m 5μ m Hver
10378541 50 m 0,25μ m Hver
10489741 50 m 0,35μ m Hver
10012871 50 m 1μ m Pakke med 50
10195081 50 m 0,5μ m Hver
10042991 50 m 3μ m Hver
10092961 60 m 0,1μ m Hver
10640152 60 m 0,25μ m Hver
10641112 60 m 0,35μ m Hver
10216661 60 m 0,5μ m Hver
10194551 60 m 1μ m Hver
10052991 60 m 3μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 10421472 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726313.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type Højtydende GC-kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 5
USP type G27
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver