Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Kapillærsøjle
Brand:  Macherey-Nagel™ 726215.50
8318.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10679951
  • 8530.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
0.4 mm
0.2 mm
G27, G36
320 °C til 340 °C
50 m
GC Kapillærsøjle
Optima™ 5 MS
GC/MS, ECD
0,35μ m
1 hver
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Kapillærsøjle > Længde: 50m; ID: 0,2 mm; Filmtykkelse: 0,35um